Merck
563358
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloronitrobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3OCH2C6H5(Cl)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
115-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Klucz InChI
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)