Merck
563331
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
90-94 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc2OCCOc12
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)