Merck
562939
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether
97%
Synonim(y):
5-Chloro-2-phenoxyaniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
41-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,14H2
Klucz InChI
SXEBHIMOUHBBOS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)