Merck
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
Synonim(y):
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
Klucz InChI
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)