Merck
561711
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6F.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
FGTAIRVIEJUZJO-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)