Merck
561665
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
3-Fluorophenylmagnesium bromide is a Grignard reagent that can be used in:
  • The preparation of 4-substituted quinazolines by reacting with 2-methylaminobenzonitriles.
  • The synthesis of radiolabeled TrkB/C-targeting kinase inhibitor for positron emission tomography (PET) imaging applications.
  • Cu-catalyzed carbometalation of substituted cyclopropenes.
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facially selective and regioselective carbometalation of cyclopropenes by aryl Grignard reagents
Yan N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(2), 563-568 (2008)
A kinome-wide selective radiolabeled TrkB/C inhibitor for in vitro and in vivo neuroimaging: synthesis, preclinical evaluation, and first-in-human
Bernard-Gauthier V, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(16), 6897-6910 (2017)
Synthesis of quinazolines via an iron-catalyzed oxidative amination of N-H ketimines
Chen C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(4), 2395-2401 (2018)