Merck
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
45.5-49.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)