Merck
560952
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)phenol acetate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11FN2O · CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.31
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
138-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)=O.Oc1ccc(F)cc1-c2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11FN2O.C2H4O2/c16-11-6-7-15(19)13(10-11)14-8-9-17-18(14)12-4-2-1-3-5-12;1-2(3)4/h1-10,19H;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
XEQRHRAWGPPNJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)