Merck
560898
Sigma-Aldrich
Methyl 4H-[1]-benzopyrano[4,3-b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)