Merck
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
86.7-88.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
Klucz InChI
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3