Przejdź do
560375
PSS-(3-Mercapto)propyl-Heptaisobutyl substituted
Synonim(y):
1-(3-Mercapto)propyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Mercaptopropylisobutyl-POSS®, POSS®-Mercaptopropyl-isobutyl substituted
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
251,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H70O12SSi8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
891.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
251,25 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
230-235 °C (lit.)
Quality Segment
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCS)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H70O12SSi8/c1-25(2)18-46-32-45(17-15-16-44)33-47(19-26(3)4)37-49(35-46,21-28(7)8)41-52(24-31(13)14)42-50(36-46,22-29(9)10)38-48(34-45,20-27(5)6)40-51(39-47,43-52)23-30(11)12/h25-31,44H,15-24H2,1-14H3
InChI key
CYGQPMMZQIQYKC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
560324560294560308
description
-
description
-
description
-
description
-
mp
230-235 °C (lit.)
mp
122-129 °C (lit.)
mp
109-116 °C (lit.)
mp
117-123 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)