Przejdź do
560324
PSS-(3-Glycidyl)propoxy-Heptaisobutyl substituted
Synonim(y):
1-(3-Glycidyl)propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Glycidylisobutyl-POSS®, POSS®-Glycidyl-isobutyl substituted
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H74O14Si8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
931.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
825,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
122-129 °C (lit.)
Quality Segment
solubility
THF: soluble, acetonitrile: insoluble, chloroform: soluble, hexane: soluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCCOCC3CO3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C34H74O14Si8/c1-27(2)20-50-37-49(17-15-16-35-18-34-19-36-34)38-51(21-28(3)4)42-53(40-50,23-30(7)8)46-56(26-33(13)14)47-54(41-50,24-31(9)10)43-52(39-49,22-29(5)6)45-55(44-51,48-56)25-32(11)12/h27-34H,15-26H2,1-14H3
InChI key
GYEWKQMKBZAVJX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
560316560308560375
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
hexane: soluble, acetonitrile: insoluble, chloroform: soluble, THF: soluble
solubility
THF: soluble, hexane: soluble, chloroform: soluble, acetonitrile: insoluble
solubility
acetonitrile: insoluble, THF: soluble, chloroform: soluble, acetone: soluble, hexane: soluble
solubility
-
mp
122-129 °C (lit.)
mp
-
mp
117-123 °C (lit.)
mp
230-235 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)