Merck
559601
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
126-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFNO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
DBJNLJWQSQOBJM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)