Kluczowe dokumenty
559466
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
97% (predominantly trans)
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H2CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97% (predominantly trans)
Formularz
solid
mp
195-199 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
Klucz InChI
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?