Merck
559377
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrofuranyl)methyl]propionic acid, mixture of diastereomers
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D >1.4180 (lit.)
bp
253-254 °C (lit.)
gęstość
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(CC1CCCO1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
FQJZEDBSHBNUMD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)