Merck
559245
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-trifluoromethylbenzoyl)acetate
97%
Synonim(y):
3-(3-Trifluoromethylphenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-trifluoromethylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-(3-trifluoromethylphenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
gęstość
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-4-3-5-9(6-8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
YCHPVUWFIZXXPI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of pyrido[1,2-a]benzimidazoles as cytotoxic and antiplasmodial agent
  • Preparation of diaryl-substituted pyrazoles as potent CCR2 receptor antagonists
  • Acid-catalyzed addition/annulation reactions
  • Cyclocondensation with diaminophenylpyrazole
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)