Merck
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
About This Item
Wzór liniowy:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Postać
solid
skład
chromophore monomer, 20-25 mol %
temp. przejścia
Tg 47 °C (DSC)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
Zastosowanie
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3