Merck
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)