Merck
558214
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BBrFO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
225-227 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)