Merck
558206
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Klucz InChI
PKARAEQMGHJHMY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3