Kluczowe dokumenty
558052
(R)-(−)-4-Methyl-2-pentanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
About This Item
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]22/D −18.5°, c = 1% in chloroform
czystość optyczna
99% (ee) (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4630 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
gęstość
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)