Merck
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
250-253 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
Klucz InChI
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)