Merck
557706
Sigma-Aldrich
4-Propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
123-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
SOKFEJKZYHYKSY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of obovatol derivatives as anti-platelet activity
  • Suzuki-Miyaura reaction with chloro arenes using (phenylphosphine)palladium catalyst
  • Preparation of bisaryl substituted thiazoles and oxazoles as selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) agonists
  • Selective BACE1 inhibitors using regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of dichroic fluorescent benzothiadiazole dyes
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)