Merck
557668
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-2H-imidazole 1-oxide
≥98%
Synonim(y):
TMIO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
Beilstein:
5424342
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
≥98%
mp
32-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=NC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-4-8(9)6(2,3)7-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
CNIGTNPXWSLRPH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nitrone spin trapping agent of O-,C- and S-centered radicals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)