Merck
557544
Sigma-Aldrich
4-Methylphenylthioacetic acid
97%
Synonim(y):
2-(p-Tolylthio)acetic acid, 4-Methylphenylthio acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
79-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3