Merck
557277
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BClFO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
272-277 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Klucz InChI
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)