Merck
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
174-179 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5