Merck
556785
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4NHC6H3(NH2)SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
244 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
Klucz InChI
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis Castedo, J. Chen, Charles Chiu, S. Collins, Donald Craig
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)