Merck
556092
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
ciąg SMILES
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Klucz InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)