Merck
556068
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-3-pyridyl)-1H-tetrazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
Klucz InChI
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)