Merck
556009
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
6-Bromotoluene-3-sulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
58-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-4-6(12(9,10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
JRNDXUKMWFVEIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges