Merck
555819
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzoyl)benzofuran
97%
Synonim(y):
2-Benzofuranyl-(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
147-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2cc3ccccc3o2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)