Przejdź do
420484
4-tert-Butylcalix[4]arenetetraacetic acid tetraethyl ester
97%
Synonim(y):
4-tert-Butylcalix[4]arenetetra-O-acetic acid tetraethyl ester, 5,11,17,23-Tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis(2-ethoxy-2-oxoethoxy)calix[4]arene, Sodium ionophore X, Tetrakis[(4-tert-butyl-2-methylenephenoxy)ethyl acetate]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
860,00 zł
731,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H80O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
993.27
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587002
Assay:
97%
731,00 zł
Cena katalogowa860,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
138-141 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c4OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3
InChI key
HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-tert-Butylcalix[4]arenetetraaceticacid tetraethyl ester is substituted calixarene and found to have significantly high ionophoric properties for metal ions. It is used as a synergistic agent in the solvent extraction of lanthanoids with a thenoyltrifluoroacetone compound. Furthermore, it is used in the preparation of potentiometric membranes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71747347523363693
description
97%
description
Selectophore™, function tested
description
95%
description
95%
assay
97%
assay
-
assay
95%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
138-141 °C (lit.)
mp
-
mp
≥300 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)