Merck
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]tetracarbonylchromium(0)
Synonim(y):
Cr(dppf)(CO)4
About This Item
Wzór liniowy:
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
136-139 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
Klucz InChI
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)