Merck
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CONH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
217-220 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)