Merck
554650
Sigma-Aldrich
14-Carboxytetradecyl 15-hydroxypentadecanoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)14CO2(CH2)14CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H58O5/c31-27-23-19-15-11-7-3-1-6-10-14-18-22-26-30(34)35-28-24-20-16-12-8-4-2-5-9-13-17-21-25-29(32)33/h31H,1-28H2,(H,32,33)
Klucz InChI
WCQMLLWIWAAQRG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3