Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
412-890-1
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride can be prepared from 4-methylbenzenesulfonyl chloride via chlorination.
Application
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2-chloro 4-methylsulfonamide benzylamine.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Steven J Taylor et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5864-5868 (2009-09-18)
A series of potent nicotinamide inhibitors of soluble epoxides hydrolase (sEH) is disclosed. This series was designed using structure-based deconstruction and a combination of two HTS hit series, resulting in hybrid analogs that retained the optimal potency from one series
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals, 295-295 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 554243-5G | 04061832419749 |
| 554243-1G | 04061825896731 |