Kluczowe dokumenty
554081
Methyl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
50 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Klucz InChI
DGHBWVVOJLVMFF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?