Merck
553611
Sigma-Aldrich
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
zawiera
1% potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)