Kluczowe dokumenty
553336
1-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-1-propanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5CHOHCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
gęstość
1.430 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C9H7F5O/c1-2-3(15)4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h3,15H,2H2,1H3
Klucz InChI
QRHBGWMLUAGPNM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)