Merck
553050
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-tert-butylbenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC6H2(OH)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18O3/c1-17(2,3)13-9-12(14(18)10-15(13)19)16(20)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,18-19H,1-3H3
Klucz InChI
HSYUVRRTSSSDJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)