Merck
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leucinol
97%
Synonim(y):
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)leucinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)