Merck
552267
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
gęstość
1.523 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-5(2-4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
Klucz InChI
ANZLDHZFNLCQAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)