Merck
552194
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHCF2OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
175-179 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)C(F)F)cc1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
Klucz InChI
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)