Merck
551961
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +80°, c = 1 in chloroform
mp
105-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
NRVOOKOHYKJCPB-LLVKDONJSA-N
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)