Merck
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
Synonim(y):
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(OC8H17)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
40-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)