Merck
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
54-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Klucz InChI
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
Informacje prawne
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)