Merck
550698
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
>90%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2C6H3N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
bp
86 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10(2)12-8-7-9-13(11(3)4)14(12)15(5)6/h7-11H,1-6H3
Klucz InChI
ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-diizopropylo-N,N-dimetyloanilina(DIDMA) jest aminą trzeciorzędową. Może ulegać katalizowanemu żelazem utleniającemu amidowaniu z propionaldehydem (PrCHO), tworząc odpowiedni amid z zawadą.
Zastosowanie
2,6-diizopropylo-N,N-dimetyloanilina może być stosowana jako koinicjator w polimeryzacji dwufotonowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two-photon polymerization of a diacrylate using fluorene photoinitiators-sensitizers.
Fitilis I, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 215(1), 25-30 (2010)
One-and two-photon induced polymerization of Methylmethacrylate using colloidal CdS semiconductor quantum dots.
Strandwitz NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(26), 8280-8288 (2008)
Iron-Catalyzed Oxidative Amidation of Tertiary Amines with Aldehydes.
Li Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(1), 82-86 (2013)