Merck
550612
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-quinolinecarboxylate
97%
Synonim(y):
Quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
120 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
63-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-8-10/h3-8H,2H2,1H3
Klucz InChI
OTTDACPMYLDVTL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-chinolinokarboksylan etylu można otrzymać z kwasu 3-chinolinokarboksylowego poprzez traktowanie chlorkiem tionylu, a następnie estryfikację etanolem. Jego reakcja fotochemiczna w różnych alkoholach i cykloheksanie pokazuje, że charakter rozpuszczalnika ma wpływ na tworzenie się produktu.[1]
Zastosowanie
3-chinolinokarboksylan etylu może być stosowany jako materiał wyjściowy do przygotowania 5-chinolinemetanolu[2] i 3-chinolinooctanu etylu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
QUINOLINEMETHANOLS1.
Kaslow CE and Clark WR.
The Journal of Organic Chemistry, 18(1), 55-58 (1953)
Photochemical reactions of ethoxycarbonyl-substituted quinolines.
Ono I and Hata N.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 60(8), 2891-2897 (1987)
Biosynthesis of Penicillins. VI. N-2-Hydroxyethylamides of Some Polycyclic and Heterocyclic Acetic Acids as Precursors1.
Jones RG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(9), 2843-2848 (1948)