Merck
550477
Sigma-Aldrich
3,9-Dodecadiyne
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C≡C(CH2)4C≡CCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
55-58 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC#CCCCCC#CCC
InChI
1S/C12H18/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-4,9-12H2,1-2H3
Klucz InChI
SLQXYOMUNKJHRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,9-Dodecadiyne is an internal diyne that can undergo nickel-catalyzed cycloaddition with aryl nitriles to form pyridines.
Zastosowanie
3,9-Dodecadiyne may be used as a monomer to prepare soluble hyperbranched poly(phenylenealkenes) via transition metal-catalyzed polycyclotrimerization. It may also be used as a starting material for preparing 1,2,3,4,9,10-hexaethyl-6,7,8,9-tetrahydroanthracene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New catalysts for polymerizations of substituted acetylenes.
Tang BZ, et al.
ACS Symp. Ser., 760 (2000)
Novel synthetic route to octasubstituted naphthalenes from four alkynes and one olefin unit via zirconacyclopentadienes and 1,2-diiodo-3,4,5,6-tetraalkylbenzene.
Zhou X, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(13), 4559-4562 (2004)
A nickel-catalyzed route to pyridines.
McCormick MM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(14), 5030-5031 (2005)